228699
Sodium metaarsenite
98%
Synonyme(s) :
Sodium (meta)arsenite, Sodium dioxoarsenate
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Densité
1.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Na+].[O-][As]=O
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3