Principaux documents
363456
Sigma-Aldrich
Arsenic(V) oxide hydrate
≥99.99%
Synonyme(s) :
Arsenic pentoxide hydrate
25 G
446.00 CHF
446.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
446.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
As2O5 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.84 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
446.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥99.99%
Forme
powder
Composition
Degree of hydration, 2-5
Pertinence de la réaction
core: arsenic
reagent type: catalyst
Densité
4.32 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O.O=[As](=O)O[As](=O)=O
InChI
1S/As2O5.H2O/c3-1(4)7-2(5)6;/h;1H2
Clé InChI
XSIWZGKXZLITBO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges