21310
(±)-Camphor
purum, synthetic, ≥95.0% (GC)
Synonyme(s) :
1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
5.2 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
4 mmHg ( 70 °C)
Qualité
purum
synthetic
Pureté
≥95.0% (GC)
Limite d'explosivité
3.5 %
Impuretés
≤0.5% water
Point d'ébullition
204 °C (lit.)
Pf
175-177 °C (lit.)
Solubilité
ethanol: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless
water: soluble
Chaîne SMILES
[H][C@](CC1=O)(CC2)C(C)(C)[C@]12C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
Clé InChI
DSSYKIVIOFKYAU-XCBNKYQSSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
147.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
64.4 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?