20979
Seringue Hamilton®, série 7000, à connecteur moleté
7101, volume 1 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 70 mm (2.75 in.)
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Taille de l'aiguille
22s ga (bevel tip)
Caractéristiques
Sample contained in needle (no dead volume)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 86211
L de l'aiguille
70 mm (2.75 in.)
Volume
1 μL
Catégories apparentées
Description générale
- Injection rapide de volumes minuscules
- La totalité de l′échantillon est contenue dans l′aiguille, éliminant tout
- Parfaitement étanches à une pression d′injection pouvant aller jusqu′à 6000 psi
Articles
Discover our new Carbotrap® T420 tube, designed for precise terpene air sampling in the cannabis and hemp industry. Monitor terpenes in cultivation environments, even in high humidity, with reproducible sample recovery. Elevate your analysis with the latest in terpene sampling technology.