Principaux documents
20942-U
Connecteur Luer femelle
Female Luer connector, Kel-F (CTFE) fitting, thread for 1/4-28, Hamilton Tekmar® equivalent 14-0216-016
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.03
Matériaux
Kel-F (CTFE) fitting
Caractéristiques
Use to connect syringes to Hamilton valves.
Fabricant/nom de marque
Hamilton Tekmar® equivalent 14-0216-016
Conditionnement
1 ea of
Diam. du port
1.5 mm
Raccords
thread for 1/4-28
Informations légales
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable