Principaux documents
20887
Seringues HPLC Hamilton®
1705RNR, volume 50 μL, needle size 22s ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
glass body
Taille de l'aiguille
22s ga (blunt tip)
Caractéristiques
blunt tip
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 80965
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
50 μL
Compatibilité
for use with Rheodyne
for use with SSI
for use with Valco VISF-2
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.