Principaux documents
20838-U
Corps de seringue Hamilton®
for use with Hamilton 801RN, volume 10 μL, pkg of 1 ea
Synonyme(s) :
Ensemble cylindrique pour seringue Hamilton® 801RN
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.03
Matériaux
glass
Taille
10 μL
Description
801RN
Caractéristiques
graduations 0.2 μL
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 32129
Volume
10 μL
Compatibilité
for use with Hamilton 801RN
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable