16658
X-GalNAc
reagent for selection of recombinant bacterial clones
Synonyme(s) :
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl 2-acetamido-2-deoxy-β-D-galactopyranoside, 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl N-acetyl-β-D-galactosaminide, X-Galactosaminide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for molecular biology
Stérilité
non-sterile
Essai
≥98.0% (TLC)
Forme
powder
Pf
≥220 °C (lit.)
Solubilité
DMF: soluble
DMSO: soluble
Adéquation
suitable for β-galactosidase test
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23
InChI
1S/C16H18BrClN2O6/c1-6(22)20-13-15(24)14(23)10(5-21)26-16(13)25-9-4-19-8-3-2-7(17)12(18)11(8)9/h2-4,10,13-16,19,21,23-24H,5H2,1H3,(H,20,22)/t10-,13-,14+,15-,16-/m1/s1
Clé InChI
SUWPNTKTZYIFQT-LMXXTMHSSA-N
Description générale
Application
Principe
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable