Principaux documents
16187
Sigma-Aldrich
SODOSIL RA 17
alkaline cleaner free of chlorine
5 L
158.00 CHF
158.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 L
158.00 CHF
About This Item
Numéro UBA:
08050023
Code UNSPSC :
12352000
Nomenclature NACRES :
NA.22
158.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
pH
11.5-13.5 (20 °C, 1%)
Densité
1.35-1.41 g/cm3 (20°C)
Description générale
SODOSIL RA 17 is a sterilization and decontamination kit, used to clean lab containers and surfaces for downstream scientific operations involving cell culture and related techniques.
Informations légales
SODOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Chemie GmbH
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable