Documents
12102
Sigma-Aldrich
Chloramine T trihydrate
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, 98-103%
Synonyme(s) :
N-Chloro-p-toluenesulfonamide sodium salt
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4SO2NClNa · 3H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.69
Numéro Beilstein :
3924168
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Niveau de qualité
Pureté
98-103%
Qualité
meets analytical specification of Ph. Eur., BP
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Impuretés
ortho compounds, complies
≤2% insoluble in ethanol
pH
8-10 (20 °C, 5%)
Pf
167-170 °C (lit.)
Adéquation
complies for appearance of solution
Chaîne SMILES 
O.O.O.Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N([Na])Cl
InChI
1S/C7H7ClNO2S.Na.3H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)12(10,11)9-8;;;;/h2-5H,1H3;;3*1H2/q-1;+1;;;
Clé InChI
NZYOAGBNMCVQIV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
377.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
192 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges