Principaux documents
06561
Sigma-Aldrich
Formic acid triethylamine complex 5:2
≥99.0% (NT)
Synonyme(s) :
Triethylammonium formate 2:5
50 ML
132.00 CHF
250 ML
545.00 CHF
132.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 ML
132.00 CHF
250 ML
545.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
5HCOOH · 2N(CH2CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
86.50
Beilstein:
4150472
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
132.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (NT)
Indice de réfraction
n20/D 1.428
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
OC=O.OC=O.OC=O.OC=O.OC=O.CCN(CC)CC.CCN(CC)CC
InChI
1S/2C6H15N.5CH2O2/c2*1-4-7(5-2)6-3;5*2-1-3/h2*4-6H2,1-3H3;5*1H,(H,2,3)
Clé InChI
NLOIHFJXBNFDSF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Reductant for iridium-catalyzed greener amine synthesis by transfer hydrogenation of imines.
A Versatile Catalyst for Reductive Amination by Transfer Hydrogenation
Autres remarques
Activated form of formic acid used for reduction reactionscitation
Activated form of formic acid used for reduction reactions[1]
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
K. Wagner
Angewandte Chemie (International Edition in English), 82, 73-73 (1970)