Principaux documents
06416
Supelco
Aluminum silicate
for Gooch crucibles, washed, fibers (may contain particles)
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
47131900
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
for Gooch crucibles
washed
Forme
fibers (may contain particles)
Technique(s)
LPLC: suitable
Impuretés
asbestos, none detected
Matrice
Aluminum silicate
Groupe de la matrice active
aluminum
Technique de séparation
normal phase
InChI
1S/6Al.2O2Si.9O/c;;;;;;2*1-3-2;;;;;;;;;
Clé InChI
KZHJGOXRZJKJNY-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
classification-temperature: 1260°C (the classification-temperature has been detected by irreversible, linear change, not by melting point)
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1B Inhalation
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable