Principaux documents
05563
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-ethoxy-3-imino-propionate hydrochloride
technical, ≥85%
Synonyme(s) :
Diethyl malonmonoimidate hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H13NO3·HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.64
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical
Niveau de qualité
Essai
≥85%
Groupe fonctionnel
amine
ester
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl.CCOC(=N)CC(=O)OCC
InChI
1S/C7H13NO3.ClH/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2;/h8H,3-5H2,1-2H3;1H
Clé InChI
HYMXUYQKXCHWDC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable