Principaux documents
05023
Sigma-Aldrich
(S)-2-Aminooctane
≥97.0%
Synonyme(s) :
(S)-2-Octylamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H19N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.24
Beilstein:
1719319
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥97.0%
Pureté optique
enantiomeric ratio: >99.0:1.0 (GC)
Chaîne SMILES 
CCCCCC[C@H](C)N
InChI
1S/C8H19N/c1-3-4-5-6-7-8(2)9/h8H,3-7,9H2,1-2H3/t8-/m0/s1
Clé InChI
HBXNJMZWGSCKPW-QMMMGPOBSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
123.8 °F
Point d'éclair (°C)
51 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter