Documents
04934
Sigma-Aldrich
L-Serine benzyl ester benzenesulfonate (salt)
≥98.0% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H13NO3 · C6H6O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
353.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder or flakes
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Couleur
colorless to white
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
OS(=O)(=O)c1ccccc1.N[C@@H](CO)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C10H13NO3.C6H6O3S/c11-9(6-12)10(13)14-7-8-4-2-1-3-5-8;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,9,12H,6-7,11H2;1-5H,(H,7,8,9)/t9-;/m0./s1
Clé InChI
AJKFQGHWMCPNTI-FVGYRXGTSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)