Documents
04825
Sigma-Aldrich
Methanesulfonyl bromide
≥98.0%
Synonyme(s) :
Mesyl bromide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
CH3BrO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0%
Indice de réfraction
n20/D 1.510
Densité
1.954 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CS(Br)(=O)=O
InChI
1S/CH3BrO2S/c1-5(2,3)4/h1H3
Clé InChI
ITYJDNHFRZSTJY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)