Principaux documents
900371
Sigma-Aldrich
(±)-Gallocatechin-2,3,4-13C3
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
1 MG
844.00 CHF
844.00 CHF
Check Cart for Availability
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 MG
844.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C3C12H14O7
Poids moléculaire :
309.25
Code UNSPSC :
12352114
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
844.00 CHF
Check Cart for Availability
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Essai
≥97% (CP)
Forme
powder
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
OC(C=C1O)=CC2=C1[13C][13C](O)[13C](C3=CC(O)=C(O)C(O)=C3)O2
InChI
1S/C15H10O7/c16-7-3-9(17)8-5-12(20)15(22-13(8)4-7)6-1-10(18)14(21)11(19)2-6/h1-4,16-21H/i5+1,12+1,15+1
Clé InChI
CKSTYZPHICYKHH-HQTPQMSASA-N
Catégories apparentées
Application
Relative stereochemistry
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable