04078
Hydrogen peroxide–Urea adduct
powder, 15-17% active oxygen basis
Synonyme(s) :
Carbamide Per hydrate, Carbamide peroxide, Percarbamide, Urea hydrogen peroxide
Produits recommandés
Pression de vapeur
23.3 mmHg ( 30 °C)
Niveau de qualité
Forme
powder
Composition
active oxygen, 15-17%
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Pf
85-90 °C (dec.)
90-93 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
OO.NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O.H2O2/c2-1(3)4;1-2/h(H4,2,3,4);1-2H
Clé InChI
AQLJVWUFPCUVLO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges