Principaux documents
04062
Sigma-Aldrich
4-(Fmoc-aminomethyl)benzoic acid
≥98.0%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C23H19NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
373.40
Beilstein:
7391207
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Essai
≥98.0%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Couleur
white to almost white
Pf
224-228 °C
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccc(CNC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)cc1
InChI
1S/C23H19NO4/c25-22(26)16-11-9-15(10-12-16)13-24-23(27)28-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-12,21H,13-14H2,(H,24,27)(H,25,26)
Clé InChI
JRHUROPSUJVMNH-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Rigid linker employed in preparing Rink amide resins;[1] Prep. of aminomethyl resin by coupling with Wang resin.[2]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
S. Robinson et al.
Tetrahedron, 53, 6697-6697 (1997)
P.H.H. Hermkens et al.
Tetrahedron, 52, 4527-4527 (1996)