Principaux documents
03695
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt dihydrate
purum, ≥98.0% (KT)
Synonyme(s) :
EDTA tetrasodium salt, Edathamil, Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate
About This Item
Formule linéaire :
(NaOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COONa)2 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
416.20
Beilstein:
3861753
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Essai:
≥98.0% (KT)
Forme:
powder or crystals
Solubilité:
H2O: 0.1 g/mL, clear
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
purum
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (KT)
Forme
powder or crystals
Pertinence de la réaction
reagent type: chelator
Impuretés
5-10% water
Solubilité
H2O: 0.1 g/mL, clear
Chaîne SMILES 
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.4Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;2*1H2/q;4*+1;;/p-4
Clé InChI
KSYNLCYTMRMCGG-UHFFFAOYSA-J
Application
  • Evaluation of ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt dihydrate (EDTA)-Tween 20 treatment versus protease digestion of formalin-fixed tissue sections for detection of bovine respiratory syncytial virus antigen in infected ovine lung.: This study compares the effectiveness of EDTA-Tween 20 treatment against protease digestion for detecting bovine respiratory syncytial virus antigen in formalin-fixed tissue sections of infected ovine lungs. The findings indicate that the EDTA-Tween 20 method is a viable alternative, offering a more efficient approach to antigen detection in veterinary pathology (Meehan et al., 1989).
Actions biochimiques/physiologiques
Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) is used to eliminate enzyme inhibition by traces of heavy metals, and to inhibit enzymes that require divalent cations as cofactors.
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Respiratory Tract
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable