Principaux documents
03669
Sigma-Aldrich
L-β-Homoisoleucine hydrochloride
≥98.0%
Synonyme(s) :
(3R,4S)-3-Amino-4-methylhexanoic acid hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H15NO2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.66
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥98.0%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Couleur
white
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
Cl.CC[C@H](C)[C@H](N)CC(O)=O
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-3-5(2)6(8)4-7(9)10;/h5-6H,3-4,8H2,1-2H3,(H,9,10);1H/t5-,6+;/m0./s1
Clé InChI
RWKVKXFASXUCRV-RIHPBJNCSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable