02553
Acide phosphomolybdique solution
ready-to-use spray and plunge reagent, for chromatography
Synonyme(s) :
Molybdophosphoric acid
Produits recommandés
Qualité
for chromatography
Niveau de qualité
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Adéquation
suitable for chromatography
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.OP(O)(O)=O
InChI
1S/12Mo.H3O4P.36O/c;;;;;;;;;;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;;(H3,1,2,3,4);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Clé InChI
DHRLEVQXOMLTIM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
53.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
12.0 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter