Documents
02536
Supelco
Fluoride ionophore I
Selectophore
Synonyme(s) :
Bis(fluorodioctylstannyl)methane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C33H70F2Sn2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
742.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
26111700
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NB.61
Qualité
for ion-selective electrodes
Niveau de qualité
Gamme de produits
Selectophore
Chaîne SMILES 
CCCCCCCC[Sn](F)(CCCCCCCC)C[Sn](F)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/4C8H17.CH2.2FH.2Sn/c4*1-3-5-7-8-6-4-2;;;;;/h4*1,3-8H2,2H3;1H2;2*1H;;/q;;;;;;;2*+1/p-2
Clé InChI
KNHZPNMTFJBTPD-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
Selected application examples
Autres remarques
Selective ionophore used for the determination of fluoride
Informations légales
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
N. Chaniotakis, K. Jurkschat et al.
Inorganic Chemistry, 2283-2283 (2004)
K. Perdikaki, K. Jurkschat et al.
Analytica Chimica Acta, 467, 197-197 (2002)