02228
4-Chloro-1,8-naphthalic anhydride
≥95.0% (T)
Synonyme(s) :
6-Chloronaphtho[1,8,8a-c,d]pyran-1,3-dione
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥95.0% (T)
Pf
202-206 °C (dec.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Clc1ccc2C(=O)OC(=O)c3cccc1c23
InChI
1S/C12H5ClO3/c13-9-5-4-8-10-6(9)2-1-3-7(10)11(14)16-12(8)15/h1-5H
Clé InChI
UJEUBSWHCGDJQU-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable