01050595
Eugenol
primary reference standard
Synonyme(s) :
2-méthoxy-4-(2-propényl)phénol, 4-allylguaiacol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Forme
liquid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
HWI
Indice de réfraction
n20/D 1.541 (lit.)
pb
254 °C (lit.)
Pf
−12-−10 °C (lit.)
Densité
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
food and beverages
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
COc1cc(CC=C)ccc1O
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-4-8-5-6-9(11)10(7-8)12-2/h3,5-7,11H,1,4H2,2H3
Clé InChI
RRAFCDWBNXTKKO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
255.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
124 °C - closed cup