00762
(R)-4-Phenyloxazolidine-2-thione
≥98.0%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98.0%
Activité optique
[α]/D -75±5°, c = 0.2 in chloroform
Pureté optique
enantiomeric ratio: 97.0:3.0 (LC)
Chaîne SMILES
S=C1N[C@@H](CO1)c2ccccc2
InChI
1S/C9H9NOS/c12-9-10-8(6-11-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2,(H,10,12)/t8-/m0/s1
Clé InChI
LVIJIGQKFDZTNC-QMMMGPOBSA-N
Catégories apparentées
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable