Principaux documents
00398
Sigma-Aldrich
1-Fmoc-azetidine-3-carboxylic acid
≥98.0% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H17NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
323.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Couleur
white
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)C1CN(C1)C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C19H17NO4/c21-18(22)12-9-20(10-12)19(23)24-11-17-15-7-3-1-5-13(15)14-6-2-4-8-16(14)17/h1-8,12,17H,9-11H2,(H,21,22)
Clé InChI
QDEJCUHGSHSYQH-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable