Documents
732265
Sigma-Aldrich
1-Boc-3-(aminomethyl)azetidine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H18N2O2
Poids moléculaire :
186.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
liquid
Indice de réfraction
n/D 1.4691
Densité
1.0234 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CN)C1
InChI
1S/C9H18N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11-5-7(4-10)6-11/h7H,4-6,10H2,1-3H3
Clé InChI
XSJPKMUFBHSIRA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable