Principaux documents
40-0105
Sigma-Aldrich
pH standard solution
pH 10.01 (25 °C)
About This Item
Code UNSPSC :
12161700
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Disponibilité
available only in Japan
Niveau de qualité
pH
10.01 (25 °C)
Application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Format
mixture
Température de stockage
15-25°C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable