28-2170
Carbonate de sodium
JIS special grade, ≥99.5%
Synonyme(s) :
Acide carbonique, sel disodique, Carbonate de soude, Soude calcinée
About This Item
Produits recommandés
Qualité
JIS special grade
Essai
≥99.5%
Forme
solid
Disponibilité
available only in Japan
pH
12 (25 °C, 106 g/L)
Pf
851 °C (lit.)
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable