21-3140
1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonic acid disodium salt hydrate
JIS special grade
Synonyme(s) :
3-Hydroxy-4-nitroso-2,7-naphthalenedisulfonic acid disodium salt, Nitroso-R salt, Nitroso-R-salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
JIS special grade
Forme
powder
Disponibilité
available only in Japan
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O.[Na+].[Na+].Oc1c(cc2cc(ccc2c1N=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H7NO8S2.2Na.H2O/c12-10-8(21(17,18)19)4-5-3-6(20(14,15)16)1-2-7(5)9(10)11-13;;;/h1-4,12H,(H,14,15,16)(H,17,18,19);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Clé InChI
RDFCJJHALFWNIG-UHFFFAOYSA-L
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable