21-1240
Nickel(II) oxide
CP
About This Item
Produits recommandés
Qualité
CP
Forme
granular
Disponibilité
available only in Japan
Densité
6.67 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Ni]=O
InChI
1S/Ni.O
Clé InChI
GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1A Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges