19-4490
Dimethyl yellow
JIS special grade
Synonyme(s) :
4-(Dimethylamino)azobenzene, N,N-Dimethyl-4-(phenylazo)aniline, Butter yellow, Methyl yellow
About This Item
Produits recommandés
Qualité
JIS special grade
Forme
solid
Disponibilité
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
Pf
111 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
CN(C)c1ccc(cc1)N=Nc2ccccc2
InChI
1S/C14H15N3/c1-17(2)14-10-8-13(9-11-14)16-15-12-6-4-3-5-7-12/h3-11H,1-2H3
Clé InChI
JCYPECIVGRXBMO-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges