Principaux documents
19-0420
Sigma-Aldrich
Magnesium phosphate tribasic octahydrate
CP
Synonyme(s) :
Trimagnesium phosphate octahydrate
About This Item
Formule linéaire :
Mg3(PO4)2 · 8H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
406.98
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Qualité
CP
Forme
powder
Disponibilité
available only in Japan
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Mg++].[Mg++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Mg.2H3O4P.8H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;/h;;;2*(H3,1,2,3,4);8*1H2/q3*+2;;;;;;;;;;/p-6
Clé InChI
MOMDCAYSCWFERX-UHFFFAOYSA-H
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable