18-1200
Ligroin
SAJ first grade, ≥90.0%
Synonyme(s) :
Mineral spirits, Petroleum spirits
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Pureté
≥90.0%
Forme
liquid
Disponibilité
available only in Japan
Indice de réfraction
n20/D 1.376 (lit.)
Point d'ébullition
60-80 °C (lit.)
Densité
0.656 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C7H7.BrH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
ZRJNGFJIBZKXTP-UHFFFAOYSA-M
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-56.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-49 °C - closed cup