13-0820
Hexane
≥96.0%, for residue analysis, JIS 300
Synonyme(s) :
n-Hexane
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Hexane, JIS 300, ≥96.0%, for residue analysis
Qualité
for residue analysis
Agence
JIS 300
Densité de vapeur
~3 (vs air)
Pression de vapeur
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥96.0%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
453 °F
Limite d'explosivité
7.7 %
Disponibilité
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
Indice de réfraction
n20/D 1.375 (lit.)
pH
7
pb
69 °C (lit.)
Pf
−95 °C (lit.)
Densité
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
Adéquation
suitable for residue analysis
Chaîne SMILES
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-7.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-22 °C - closed cup