This product is not tested to meet the specifications of any specific agency or compendia and is intended for research use only. Currently there is no prepared solution available that is USP, BP, or EP tested. Please see the link below to review suitable products available in powder form:
https://www.sigmaaldrich.com/search/139-33-3?facet=facet_web_eqp%3A500&focus=products&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=139-33-3&type=cas_number
09-1440
Acide éthylènediaminetétraacétique disodium salt solution
0.1 M
Synonyme(s) :
Acide (éthylènedinitro)tétraacétique disodium salt, EDTA disodium salt, EDTA-Na2
About This Item
Produits recommandés
Disponibilité
available only in Japan
Concentration
0.1 M
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Déjà en possession de ce produit ?
-
Which specification is this product meet? Ex USP/ BP or Ph. Eur?