Principaux documents
03-2850
Sigma-Aldrich
Boiling stones
CP
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12000000
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
CP
Disponibilité
available only in Japan
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable