Principaux documents
03-0460
Sigma-Aldrich
Barium perchlorate trihydrate
JIS special grade, ≥98.0%
About This Item
Formule linéaire :
Ba(ClO4)2 · 3H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
390.27
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Qualité
JIS special grade
Pureté
≥98.0%
Forme
solid
Disponibilité
available only in Japan
Chaîne SMILES 
O.O.O.[Ba++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/Ba.2ClHO4.3H2O/c;2*2-1(3,4)5;;;/h;2*(H,2,3,4,5);3*1H2/q+2;;;;;/p-2
Clé InChI
NBHDMFAHVJWOHD-UHFFFAOYSA-L
Pictogrammes
Flame over circleExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 1
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges