01-6140
Antimony(III) chloride
JIS special grade, ≥98.0%
Synonyme(s) :
Antimony trichloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
JIS special grade
Densité de vapeur
7.9 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 49 °C)
Essai
≥98.0%
Forme
crystalline powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: antimony
Disponibilité
available only in Japan
Pf
73.4 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl[Sb](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Sb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clé InChI
FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges