01-4402
Acétate d′ammonium solution
50 % (w/v), suitable for iron determination
About This Item
Produits recommandés
Disponibilité
available only in Japan
Concentration
50 % (w/v)
Adéquation
suitable for iron determination
Chaîne SMILES
CC([O-])=O.[H][N+]([H])([H])[H]
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
Clé InChI
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable