11093037001
Roche
Chromozym t-PA
powder, 90% (enzymatic), 0.25 mM
Synonyme(s) :
N-Methylsulfonyl-D-Phe-Gly-Arg-4-nitranilide acetate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
90% (enzymatic)
Forme
powder
Poids mol.
636.7
Conditionnement
pkg of 20 mg
Fabricant/nom de marque
Roche
Concentration
0.25 mM
Température de stockage
20-25°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Qualité
Contaminant: <0.5% free 4-nitraniline
Séquence
Notes préparatoires
Storage conditions (working solution): 2 to 8 °C
An aqueous solution of Chromozym t-PA (4mM) is stable for at least two weeks if stored at 2 to 8 °C.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable