Principaux documents
10108677001
Roche
Poly(A) x (dT)15
Polyadenylic acid x pentadecathymidylic acid
Synonyme(s) :
PCR
About This Item
Code UNSPSC :
41105600
Forme
lyophilized
Poids mol.
660 kDa
Conditionnement
pkg of 5 U
Fabricant/nom de marque
Roche
Rapport des absorbances
A290/260 nm 0.13-0.17
A280/260 nm 0.48-0.52
A250/260 nm 0.78-0.82
Température de stockage
−20°C (−15°C to −25°C)
Description générale
Poly (A) x (dT)15 is used as a template of reverse transcriptases and, for example, can be applied to test the activity of reverse transriptases.
Contents: Lyophilized with NaCl, base ratio 1:1.15.
Application
Poly(A) x (dT)15 is used as a primer for Reverse Transcriptase.
Qualité
Absorbance determination A250/A260, A280/A260, A290/A260
Séquence
Chain Length approx. 1,000 bp
Définition de l'unité
1 A260 unit equals 50 μg
Autres remarques
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash