Principaux documents
10103241001
Roche
Carnitine acyltransférase
from pigeon breast muscle
Synonyme(s) :
acétylcarnitine transférase
About This Item
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Code UNSPSC :
12352204
Source biologique
pigeon breast
Niveau de qualité
Forme
suspension
Activité spécifique
~80 units/mg protein (At 25 °C with CoA and acetyl-D,L-carnitine as the substrates.)
Conditionnement
pkg of 1 mL (5 mg)
Fabricant/nom de marque
Roche
Technique(s)
analytical sample preparation: suitable
Couleur
white
pH optimal
7.3-8.0
Solubilité
water: miscible
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Application(s)
life science and biopharma
Activité étrangère
Acetyl-CoA-deacylase 0.01%
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
pigeon ... CRAT(102084317)
Description générale
Acétyl-CoA:carnitine O-acétyltransférase
La carnitine acyltransférase est une enzyme mitochondriale qui est essentielle à l′utilisation de combustible. Elle est présente dans la matrice mitochondriale et les peroxysomes. Elle joue un rôle dans le métabolisme des acides gras. Elle facilite la conversion d′acétyl-CoA et de carnitine en acétylcarnitine et CoA. Cette conversion facilite la β-oxydation des peroxysomes en important un groupe acétyle pour l′oxydation mitochondriale.
Qualité
Contaminants : <0,01 % d′ion d′acétyl-CoA-déacylase dans du tampon de stockage.
Forme physique
Suspension dans du sulfate d′ammonium à 2,9 M avec 50 mM phosphate de potassium, 1 mM EDTA, pH d′environ 7,5.
Autres remarques
Produit destiné uniquement à la recherche en sciences de la vie. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
Y Elgersma et al.
The EMBO journal, 14(14), 3472-3479 (1995-07-17)
Carnitine acetyltransferase (CAT) is present in mitochondria and peroxisomes of oleate-grown Saccharomyces cerevisiae. Both proteins are encoded by the same gene, YCAT, which encodes a protein with a mitochondrial targeting signal (MTS) at the N-terminus, and a peroxisomal targeting signal
Jiankang Liu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 99(4), 1876-1881 (2002-02-21)
We test whether the dysfunction with age of carnitine acetyltransferase (CAT), a key mitochondrial enzyme for fuel utilization, is due to decreased binding affinity for substrate and whether this substrate, fed to old rats, restores CAT activity. The kinetics of