Principaux documents
ZWDK5R100
Milli-Q
Kit de distribution d'eau pour laveur de verrerie
AC/DC input 230 V, 50 - 60 Hz, right, Cost-effective solution to feed high-quality pressurized pure water to laboratory appliances
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
Nomenclature NACRES :
JA.13
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Utilisation
(Compatible with storage tanks 50 L 60 L and 100 L)
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
Milli-Q®
Paramètres
≤15 L/min distribution flow rate (for 115 V pump)
16.5 L/min flow rate at 15 psi (1 bar) (for 230 V pump)
H × l × P
15.98 cm (6.3 in.) × 27.5 cm (10.8 in.) × 31 cm (12.2 in.)
Compatibilité
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® Direct
for use with RiOs Essential
Description générale
  • Ce Kit de distribution d'eau pour laveur de verrerie est une solution économique fonctionnant avec une pompe, conçue pour fournir à vos appareils de laboratoire une alimentation constante en eau pure sous pression de haute qualité.
  • Son design compact et pratique vous permet de l'installer à votre convenance sur la paillasse, sous la paillasse ou au mur.
  • Cette version pour côté droit (avec entrée d'eau sur la gauche et sortie d'eau sous pression sur la droite) est prévue pour être installée du côté droit de votre réservoir.
Application
Le Kit de distribution d'eau pour laveur de verrerie assure une alimentation en eau pure automatique et silencieuse, au moment où vous en avez besoin.
Caractéristiques et avantages
  • Solution économique fournissant de l'eau pure sous pression aux appareils de laboratoire courants avec un débit de 16,2 l/min à 15 psi (1 bar).
  • Faible encombrement.
  • Fonctionnement silencieux.
  • Déclenchement/arrêt automatique du débit vers les appareils assuré par un pressostat intégré.
Informations légales
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany