Ce kit d'accessoires contient des pièces pour créer un deuxième point de distribution sur la boucle de distribution d'eau. Normalement, la boucle de distribution a au moins un point d'utilisation. Cet accessoire est nécessaire lors de la création de points de distribution supplémentaires. Le kit contient un raccord cannelé "I" de 3/8'' (pour s'adapter aux tubulures 10 × 16), un raccord "T" de 3/8 po, des anneaux Oeticker, un support de montage mural du raccord (pour fixer le raccord "T" au mur), une pince pour le raccord et une vanne à bille.
Application
Pour ajouter un deuxième point de distribution à une boucle de distribution.
Caractéristiques et avantages
Accessoire d'origine pour vanne en T pour boucle de point de distribution - ZLXLP0D01
Informations légales
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany