Principaux documents
YY2004018
Millipore
2 in. Tri-Clover solid end cap Stainless Steel
About This Item
Code UNSPSC :
40161525
eCl@ss :
32031603
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
stainless steel (Series 300)
Niveau de qualité
D.I.
5.0 cm (2.0 in.)
Compatibilité
for use with Series 2000 Sanitary Cartridge Housings