Principaux documents
XX6504700
Millipore
Nécessaire de contrôle colorimétrique pour applications navales
Synonyme(s) :
Field-based contamination analysis, Patch test kit
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
eCl@ss :
32160606
Nomenclature NACRES :
NB.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Conditions d'expédition
ambient
Niveau de qualité
Description générale
Notre nécessaire de contrôle colorimétrique est une solution complète de collecte et d'analyse d'échantillons de terrain spécialement conçue pour les fluides hydrauliques à base d'hydrocarbures, les produits chimiques en vrac, les eaux de chaudière et les huiles lubrifiantes. Il permet de détecter les variations importantes des niveaux de propreté par une analyse colorimétrique sensible et fiable.
- Contrôle rapide de la contamination particulaire des fluides hydrauliques à base d'hydrocarbures, des produits chimiques en vrac, des eaux de chaudière et des huiles lubrifiantes
- Échelle colorimétrique et échelle d'évaluation de la contamination particulaire correspondant aux niveaux de contamination standards reconnus
- Résultats fiables et précis permettant de détecter les variations importantes des niveaux de propreté
- Nécessaire incluant suffisamment de filtres pour 100 analyses
Caractéristiques et avantages :
•Stock de consommables suffisant pour réaliser 100 analyses
•Produit livré avec une mallette légère, facile à transporter
•Échelle colorimétrique et échelle d'évaluation de la contamination particulaire correspondant aux niveaux de contamination standards reconnus
Applications :
Analyses de terrain de la contamination des fluides hydrauliques à base d'hydrocarbures, des eaux, des huiles lubrifiantes et autres produits apparentés.
Référence catalogue
XX6504730 Nécessaire de contrôle colorimétrique
Composants
PD1504700 Boîtes PetriSlide pour contrôle de contamination
SMWP02500 Filtre membrane MF-Millipore, 5,0 µm, 25 mm, blanc, non quadrillé, 100
SMWP04700 Filtre membrane MF-Millipore, 5,0 µm, 47 mm, blanc, non quadrillé, 100
XX6200006P Pince à bouts plats et arrondis, acier inoxydable
XX6200035 Pompe à vide manuelle, acier inoxydable
XX6300120 Support filtre pour contrôle colorimétrique
XX6504704 Flacon distributeur de solvant
XX6504707 Swinnex 25 mm avec grille de refoulement
XX6504709 Flacon en PVC, 120 ml
XX6504710 Tuyau à vide en fluoroélastomère, 1/8"
XX6504713 Nuancier 1 pour contrôle colorimétrique (applications navales)
Pièces de rechange
XX2004701 Bague de serrage pour entonnoir
XX2004703 Joint plat, PTFE
XX4004714 Joint plat pour bague de serrage, PTFE
XX6300123 Joint torique, 2-233, Buna-N
XX6504708 Support en acier inoxydable avec base
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials