Principaux documents
XX3002564
Millipore
Raccord cannelé 1/4" à Luer-Lok mâle, nickelé/chromé
Accessories for filter holders for sample preparation.
Synonyme(s) :
Adaptateur Luer Lock
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
chrome-plated
nickel plated
Niveau de qualité
D.I.
6.3 mm (0.25 in.)
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Millipore propose une large sélection de raccords, d'adaptateurs, de vannes, de jauges et de tuyaux pouvant être utilisés avec les systèmes de filtration Millipore. Mis à part les exceptions indiquées, ce produit est constitué d'acier inoxydable de type 300.
Les raccords Tri-clamp (TC) sont désignés par convention 1 1/2", 2", etc. Les raccords TC 1 1/2" se connectent à des tubes de 1" ou 1 1/2" de diamètre extérieur. Les raccords TC de 2" ne peuvent se connecter qu'à des tubes de 2" de diamètre extérieur.
Application
Accessoires pour supports filtres destinés à la préparation d'échantillons.