Principaux documents
XX1004704
Millipore
Glass funnel, 300 mL, borosilcate
Accessories for filter holders for sample preparation.
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
borosilicate glass
Diamètre
47 mm
Capacité de l'entonnoir
300 mL
Application(s)
filtration
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
REMOVE FROM SCOPE
Application
Accessories for filter holders for sample preparation.